Få mere at vide
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody (011), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89801PCP
Produktkode 18659360
  • 4485.00 DKK / 0.10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Acetoacetyl CoA synthetase Monoclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Acetoacetyl CoA synthetase
Monoclonal
PerCP
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
65985
Store at 4C in the dark.
IgG
ELISA
011
ELISA
acetoacetate-CoA ligase, acetoacetyl-CoA synthetase, ACSF1FLJ41251, Acyl-CoA synthetase family member 1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.16, FLJ12389, homolog of C. elegans supressor of ras 5 (sur-5), Protein sur-5 homolog, SUR-5
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Acetoacetyl CoA synthetase (Accession#: NP_076417.2; Met1-Phe672).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis