Få mere at vide
Acetoacetic Acid Isoamyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30323986
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Unit Size:
2.5g
Product Code. Mængde unitSize
30323986 2.5 g 2.5g
1 options
Product Code. 30323986 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1923432.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetoacetic Acid Isoamyl Ester
CAS 2308-18-1
Molekylær formel C9H16O3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16O3/c1-7(2)4-5-12-9(11)6-8(3)10/h7H,4-6H2,1-3H3
SMIL CC(C)CCOC(=O)CC(=O)C
IUPAC navn 3-methylbutyl 3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 172.22
Formel vægt 172.1099