Få mere at vide
Acetoacetic Acid Isoamyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetoacetic Acid Isoamyl Ester |
| CAS | 2308-18-1 |
| Molekylær formel | C9H16O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O3/c1-7(2)4-5-12-9(11)6-8(3)10/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CCOC(=O)CC(=O)C |
| IUPAC navn | 3-methylbutyl 3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vægt | 172.1099 |