Få mere at vide
Acetoacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30313722
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30313722 5 g
1 options
Artikelnummer. 30313722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1618155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetanilide
CAS 102-01-2
Molekylær formel C10H11NO2
Mængde 5 g
Synonym 3-Oxo-N-phenylbutanamide, 1-(Phenylamino)-1,3-butanedione, 1-(Phenylcarbamoyl)-2-propanone, 3-Oxo-N-phenylbutyramide, 4-(Phenylamino)-2,4-butanedione, Acetoacetamidobenzene, Acetoacetic Acid Anilide, Acetoacetic Anilide, Acetoacetylanilide, Coupler 633, N-(Acetoacetyl)aniline, N-Phenyl-3-oxobutanamide, N-Phenylacetoacetamide, N-Phenylacetylacetamide, NSC 2656, alpha-Acetyl-N-phenylacetamide, alpha-Acetylacetanilide, beta-Ketobutyranilide
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,13)
SMIL CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn 3-oxo-N-phenylbutanamid
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079