Få mere at vide
Acetoacetanilid, 98+%
Artikelnummer. 11428167
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428167 1000 g 1000g
11438167 250 g 250g
11448167 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17534.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-01-2
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.203
MDL nummer MFCD00008780
InChI nøgle DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl aniline
PubChem CID 7592
IUPAC navn 3-oxo-N-phenylbutanamid
SMIL CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetanilide
Smeltepunkt 83 °C til 86 °C
Tæthed 1.26
Kogepunkt 129 °C (24 mmHg)
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 1000 g
Beilstein 473419
Merck Index 14,58
Formel vægt 177.2
Procent renhed ≥98%