Få mere at vide
Acetoacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetoacetamide |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetoacetamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 101.0477 |
| Procent renhed | >95% |