Få mere at vide
Acetoacetamid, TRC
Artikelnummer. 30133515
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133515 50 g
17937574 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16180550G
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5977-14-0
Molekylær formel C4 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 101.1
Synonym Acetoacetamide (6CI,7CI,8CI), 3-Oxobutanamide, 3-Oxobutyramide, Acetoacetic acid amide, Acetylacetamide, NSC 632231, α-Acetylacetamide
IUPAC navn 3-oxobutanamid
SMIL CC(=O)CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetamide
Analyt- eller komponentnavne Acetoacetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 50 g
Formel vægt 101.0477
Procent renhed >95%