Få mere at vide
Aceto-d3-phenone, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetophenone-d3 |
| CAS | 17537-31-4 |
| Molekylær formel | C8 D3 H5 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-phenyl- (9 CI, ACI), 1-Phenylethanone-2,2,2-d3 (ACI), Acetophenone-2,2,2-d3 (7 CI, 8 CI), 2,2,2-Trideuterio-1-phenylethanone, Aceto-d3-phenone, Acetophenone-α,α,α-d3, Acetophenone-d3, Acetophenone-2,2,2-D3, Acetophenone-d3 (methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-phenylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.167 |
| Formel vægt | 123.076 g/mol |
| Vis mere |