missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetildenafil |
| CAS | 831217-01-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C25 H34 N6 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Acetildenafil, Hongdenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N6O3/c1-5-8-19-22-23(29(4)28-19)25(33)27-24(26-22)18-15-17(9-10-21(18)34-7-3)20(32)16-31-13-11-30(6-2)12-14-31/h9-10,15H,5-8,11-14,16H2,1-4H3,(H,26,27,33) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)CC4 |
| IUPAC navn | 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.58 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?