missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetildenafil, TRC

Artikelnummer. 30326278
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326278 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16160010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetildenafil
CAS 831217-01-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C25 H34 N6 O3
Mængde 10 mg
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-[2-Ethoxy-5-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Acetildenafil, Hongdenafil
InChI formel InChI=1S/C25H34N6O3/c1-5-8-19-22-23(29(4)28-19)25(33)27-24(26-22)18-15-17(9-10-21(18)34-7-3)20(32)16-31-13-11-30(6-2)12-14-31/h9-10,15H,5-8,11-14,16H2,1-4H3,(H,26,27,33)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)CC4
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvægt (g/mol) 466.58
Formel vægt 466.2692
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.