Få mere at vide
Acetildenafil, Mikromol™
Artikelnummer. 17942426
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17942426 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17942426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1269.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acetildenafil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetildenafil
CAS 831217-01-7
Analyt- eller komponentnavne Acetildenafil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H34 N6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), Acetildenafil, Hongdenafil
InChI formel InChI=1S/C25H34N6O3/c1-5-8-19-22-23(29(4)28-19)25(33)27-24(26-22)18-15-17(9-10-21(18)34-7-3)20(32)16-31-13-11-30(6-2)12-14-31/h9-10,15H,5-8,11-14,16H2,1-4H3,(H,26,27,33)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CC)CC4
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvægt (g/mol) 466.58
Mængde 100 mg
Formel vægt 466.2692 g/mol