Få mere at vide
Eddikesyrehydrazid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404413
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404413
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10969.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.083 g/mol
Eddikesyrehydrazid bruges som et antibiotikum til behandling af mycobacterium tuberculosis. Det er også involveret i fremstillingen af sunitinib b, der reagerer med 5-fluorisatin. Yderligere hæmmer det mycolsyrebiosyntesen. Det tjener som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese såsom nitrogenfurosemid Long (nifuratron) i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Eddikesyrehydrazid bruges som et antibiotikum til behandling af mycobacterium tuberculosis. Det er også involveret i fremstillingen af sunitinib b, der reagerer med 5-fluorisatin. Yderligere hæmmer det mycolsyrebiosyntesen. Det tjener som et vigtigt mellemprodukt i organisk syntese såsom nitrogenfurosemid Long (nifuratron) i medicin.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Ukompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1068-57-1
Molekylær formel C2H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 74.083
MDL nummer MFCD00007610
InChI nøgle OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
PubChem CID 14039
ChEBI CHEBI:48978
IUPAC navn acetohydrazid
SMIL CC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic hydrazide
Smeltepunkt ∼60°C to 68°C
Kogepunkt 128°C to 129°C (18 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 100 g
Beilstein 506165
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 74.08
Procent renhed 96%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.