Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic-d3 acid-d |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99,5 atom%D |
| Tæthed | 1.1300g/mL |
| Deuterium (D) | 99,4% min. |
| Flammepunkt | 40 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.3709 |
| Specifik vægtfylde | 1.13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetic-d3 acid-d
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.