Få mere at vide
Eddikesyre-d3-syre-d, for NMR, 99,5 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10511374 50 mL 50ml
10605802 5 mL 5ml
10762971 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10511374 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166210500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1186-52-3
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 64.08
MDL nummer MFCD00051051
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonym acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723903
IUPAC navn deuterio 2,2,2-trideuterioacetat
SMIL [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic-d3 acid-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.5 atom%D
Tæthed 1.1300g/mL
Deuterium (D) 99.4% min.
Flammepunkt 40°C
Brydningsindeks 1.3709
Specifik vægtfylde 1.13
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 50 mL
Smeltepunkt 15.0°C to 16.0°C
Kogepunkt 115.5°C
Lineær formel CD3CO2D
Beilstein 02, III, 203
Formel vægt 64.08
Grad NMR