Få mere at vide
Eddikesyre-d3-syre-d, til NMR, 99,5 atom % D, pakket i 0,75 ml ampuller, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16348206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Artikelnummer. Mængde
16348206 7.5 mL
1 options
Artikelnummer. 16348206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464090075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    628.37 DKK / 7.5ml
    Spare 21.63 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic-d3 acid-d
Tæthed 1.1300 g/mL
Flammepunkt 40 °C
Brydningsindeks 1.3709
Specifik vægtfylde 1.13
Mængde 7.5 mL
CAS 1186-52-3
Smeltepunkt 15,0 °C til 16,0 °C
Kogepunkt 115,5 °C
Molekylær formel C2H4O2
Lineær formel CD3CO2D
MDL nummer MFCD00051051
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
SMIL [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn (²H3)ethan(²H)oesyre
Molekylvægt (g/mol) 64.08
Formel vægt 64.08
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic-d3 acid-d, for NMR, 99.5 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid