missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetic Anhydride, Supelco™

Artikelnummer. 15846820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15846820 25 L -
15803820 1 L -
15813820 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15846820 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1000429025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

for analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 108-24-7
Grad Research
Molekylær formel (CH3CO)2O
Molekylvægt (g/mol) 102.09

Tekniske data

Smeltepunkt -73°C
Tæthed 1.08 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008705
Mængde 25 L
Synonym Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide, Acetic anhydride
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.