Få mere at vide
Acetic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876730
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15876730 1 L -
15851751 2.5 L 2.5 L
15861751 25 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15876730 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222781000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
For synthesis
Acetic anhydride is a widely used reagent in organic synthesis. The reagent is effective for acetylating alcohols, amines, and thiols. Additionally, it is used in various named reactions such as the Pummerer reaction, the Perkin reaction, the Polonovski reaction, the N-oxide reaction, and the Thiele reaction. Acetic anhydride is an effective reagent during oxidation of alcohols, dehydration, ether cleavage, enol acetate formation, and gem-diacetate formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-24-7
Grad Research
Molekylær formel (CH3CO)2O
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Tekniske data
Smeltepunkt -73°C
Tæthed 1.08 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008705
Mængde 1 L
Synonym Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide, Acetic anhydride
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride for synthesis
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride