Få mere at vide
Eddikesyreanhydrid, reagens ACS, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10053773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053773 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10731262 5 mL Glass bottle 5ml
10055940 500 mL EcoSafPak™ Glasflaske 500ml
10229850 1 L EcoSafPak™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10053773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423230025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-24-7
Molekylær formel C4H6O3
MDL nummer MFCD00008705
InChI nøgle WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic oxide, acetic anhydride, acetyl ether, acetic acid anhydride, acetic acid, anhydride, acetanhydride, acetyl oxide, anhydride acetique, acetyl anhydride, ethanoic anhydride
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC navn acetylacetat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic anhydride
Navn note 97+%
Tæthed 1.087 g/mL
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CO)2O
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 166
Rester efter fordampning 0.003% max.
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Merck Index 15, 55
SMIL CC(=O)OC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 102.09
Formel vægt 102.09
Procent renhed ≥97.0%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.