Få mere at vide
Acetic Anhydride-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Anhydride D6 |
| CAS | 16649-49-3 |
| Molekylær formel | C4 2H6 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetic-2,2,2-d3 acid, 1,1'-anhydride, (Acetic anhydride)-d6 (6 CI,8 CI), Acetic-d3 acid, anhydride (9 CI), Acetic anhydride-d6, Hexadeuterioacetic anhydride, Acetic anhydride (2,2,2,2',2',2'-d6), Acetic anhydride (2,2,2,2',2',2'-d6), Acetic anhydride (2,2,2,2',2',2'-d6), Acetic anhydride (2,2,2,2',2',2'-d6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (2,2,2-trideuterioacetyl) 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.126 |
| Formel vægt | 108.069 g/mol |
| Vis mere |