Få mere at vide
Acetic anhydride, ACS, 97+%, Thermo Scientific™
220.15 DKK - 1455.25 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 108-24-7 |
|---|---|
| Molekylær formel | C4H6O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.089 |
| MDL nummer | MFCD00008705 |
| InChI nøgle | WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique |
| PubChem CID | 7918 |
| ChEBI | CHEBI:36610 |
| IUPAC navn | acetyl acetate |
| SMIL | CC(=O)OC(=O)C |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11405170
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AE |
100mL |
220.15 DKK
100ml |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
11495160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AP |
500mL |
646.28 DKK
500ml |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
11353368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.K3 |
2L |
1455.25 DKK
2 L |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| C4H6O3 | |
| MFCD00008705 | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| CHEBI:36610 | |
| CC(=O)OC(=O)C |
Tekniske data
| Acetic anhydride | |
| 1.082 g/mL | |
| 49°C (120°F) | |
| Pungent | |
| (CH3CO)2O | |
| MFCD00008705 | |
| 385737 | |
| 14,56 | |
| Soluble in ether,chloroform and benzene. Slowly soluble in water. | |
| CC(=O)OC(=O)C | |
| 102.089 | |
| CHEBI:36610 | |
| ≥97% |
| 108-24-7 | |
| 138°C to 140°C | |
| 97+% | |
| C4H6O3 | |
| 1.39 | |
| UN1715 | |
| Moisture sensitive | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N | |
| acetyl acetate | |
| 7918 | |
| 102.09 | |
| ACS |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H314-H226-H302-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ACETIC ANHYDRIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-564-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AK1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- Acetic anhydride
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride