Få mere at vide
Acetic anhydride, 99+%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar L04295.0E
Mængde 2500g
 Se flere versioner af dette produkt
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery. Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 11396876
  • 609.71 DKK / 2.5kg
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Acetic anhydride is most suited for the conversion of cellulose into cellulose acetate and in the manufacture of aspirin. It acts as a wood preservative and solvent in examination of wood fat, fatty and volatile oils and detection of rosins. In many organic reactions it acts as a dehydrating agent. Also used in the production of isoamyl alcohol and 2-methyl furan.
Solubility
Miscible with ether, chloroform and benzene.
Notes
Reacts with water to form acetic acid with the liberation of heat violently. Incompatible with acids, alcohols, bases, oxidizing agents, reducing agents and powdered metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
108-24-7
102.089
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
7918
acetyl acetate
C4H6O3
MFCD00008705
acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
CHEBI:36610
CC(=O)OC(=O)C
Tekniske data
Acetic anhydride
1.082
49°C (120°F)
C4H6O3
MFCD00008705
UN1715
Moisture sensitive
acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
acetyl acetate
7918
102.09
108-24-7
138°C to 140°C
Pungent
1.39
2500g
385737
14,56
Miscible with ether,chloroform and benzene.
CC(=O)OC(=O)C
102.089
CHEBI:36610
≥99%
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride