Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic anhydride |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.0870g/mL |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3CO)2O |
| Mængde | 2.5 L |
| Beilstein | 02, 166 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetic anhydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.