Få mere at vide
Eddikesyreanhydrid, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99% (GC), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic anhydride |
| Tæthed | 1.08g/mL |
| Flammepunkt | 49 °C (120,2 °F) |
| Lineær formel | (CH3CO)2O |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| FN nummer | UN1715 |
| Formel vægt | 102.09 |
| Procent renhed | ≥99% (GC) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetic anhydride
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.