Få mere at vide
Eddikesyreanhydrid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (GC), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633940 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15633940
Brand: Honeywell-Fluka 332142.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a category 2 drug precursor according to Regulation (EC) No 273/2004, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (GC)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-24-7
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.089
MDL nummer MFCD00008705
InChI nøgle WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
PubChem CID 7918
ChEBI CHEBI:36610
IUPAC navn acetylacetat
SMIL CC(=O)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic anhydride
Tæthed 1.08g/mL
Flammepunkt 49°C (120.2°F)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3CO)2O
Mængde 2.5 L
FN nummer UN1715
Beilstein 385737
Formel vægt 102.09g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302 + H332-Farlig ved indtagelse eller indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.