Få mere at vide
Eddikesyre, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15670870 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15670870 500 mL 500ml
15660870 250 mL 250ml
15650870 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15670870 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 07692500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TraceSELECT™ Ultra, til ultratrace analyse,≥ 99,0 %
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
  • prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
  • syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
  • pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
  • reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Farve Farveløs
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer 2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad TraceSELECT™ Ultra
Tæthed 1.049g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 4% (59°F), 16% (92°F)
Flammepunkt 40°C (104°F)
Tændingspunkt 800°F
Emballage Plastflaske
Dampdensitet 2.07 (vs air)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid