Beskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic Acid |
| Farve | Farveløs |
| Lineær formel | CH3CO2H |
| FN nummer | 2789 |
| Beilstein | 506007 |
| Formel vægt | 60.05g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | TraceSELECT™ Ultra |
| Tæthed | 1.049g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |