Få mere at vide
Eddikesyre, testet i henhold til Ph.Eur., Honeywell™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15685580 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15685580 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15685580 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 457411L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet i henhold til Ph.Eur.
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Navn note tested according to Ph.Eur.
CAS 64-19-7
Farve Farveløs
Molekylær formel C2H4O2
Lineær formel CH3CO2H
MDL nummer MFCD00036152
FN nummer UN2789
Beilstein 506007
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
IUPAC navn eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vægt 60.05g/mol
Tæthed 1.049g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 4% at 59°F, 16% at 92°F
Flammepunkt 40°C (104°F)
Tændingspunkt 800°F
Dampdensitet 2.07 (vs air)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid