Få mere at vide
Eddikesyreopløsning, fortyndet (12%) EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aminohippuric acid reagent. |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 121-17-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetic Acid Solution (Dilute, 12%) |
| Renhedsgrad noter | Eur Ph Ref.: 1000402 |
| Molekylær formel | C7H3ClF3NO2 |
| Koncentration | 1.0 N |
| MDL nummer | MFCD00007084 |
| InChI nøgle | TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Massespektrometristandarder |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetic acid,dilute (12%) European Pharmacopoeia Ref: 1000402. (RP 002)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.