Få mere at vide
Eddikesyreopløsning, 0,1M, Chem-Lab
Beskrivelse
Eddikesyre er en klar, farveløs opløsning med en stærk sur lugt. Det er den næstsimpelste carboxylsyre (efter myresyre) og består af to små funktionelle grupper, en acetylgruppe og en hydroxylgruppe. Ufortyndet omtales det som ''iseddikesyre''.
Eddikesyre er et vigtigt kemisk reagens og industrikemikalie til fremstilling af kemiske forbindelser. Det bruges til fremstilling af fotografisk film, klæbemidler, maling og syntetiske fibre og stoffer. Det er en primær komponent i produktionen af vinylacetatmonomer samt produktion af eddikesyreanhydrid og ester. Mængden af eddikesyre brugt i eddike er forholdsvis lille.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | <4 |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Molekylær formel | C2H4O2 |
| MDL nummer | MFCD00036152 |
| Synonym | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| InChI nøgle | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(O)=O |
| Koncentration | 0.1M |
| Vis mere |