Få mere at vide
Eddikesyreopløsning, 0,5M, Honeywell™
Artikelnummer. 15634130 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15634130 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15634130 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 342551L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 0,5 M CH3COOH (0,5N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid solution
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Lineær formel CH3CO2H
MDL nummer MFCD00036152
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
Koncentration 0.5M
IUPAC navn eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vægt 60.05g/mol
Mængde 1 L