Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid solution |
| CAS | 64-19-7 |
| Molekylær formel | C2H4O2 |
| Lineær formel | CH3CO2H |
| MDL nummer | MFCD00036152 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 506007 |
| Synonym | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
| InChI nøgle | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(O)=O |
| Vis mere |