Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalttrihydrat, til HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11994901 1 kg 1kg
11904911 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446200010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    715.68 DKK / 1kg
    Spare 24.32 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6131-90-4, C2H9NaO5, 136,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H9NaO5
Molekylvægt (g/mol) 136.08
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natriumacetattrihydrat
SMIL O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt trihydrate
Smeltepunkt 58,0 °C
Mængde 1 kg
Lineær formel CH3COONa·3 H2O
Merck Index 15, 8709
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opl.: 762 g/l (20 °C). Andre opløseligheder: 1 g/19 ml alkohol
Formel vægt 136.08
Grad HPLC
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.