Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalttrihydrat, 99+%, for biokemi
Artikelnummer. 12183751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12183751 1 kg Plastflaske 1kg
12103761 250 g Plastflaske 250g
12193751 5 kg Plastikflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12183751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446790010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    734.34 DKK / 1kg
    Spare 25.66 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6131-90-4 | C2H3NaO2·3H2O | 136,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6131-90-4
Molekylær formel C2H3NaO2·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 136.08
InChI nøgle AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC navn natrium; acetat; trihydrat
SMIL CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt trihydrate
Absorbans 0,05 maks. (3M) ved 260 nm, 0,05 max. (3M) ved 280 nm
Smeltepunkt 58,0 °C
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3COONa·3H2O
Mængde 1 kg
Merck Index 15,8709
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 762 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/19 ml alkohol
Formel vægt 136.08
Procent renhed 99+%
Grad Biokemi
Uopløseligt stof 0,005% maks. (i vand)