Få mere at vide
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, ACS reagent
Artikelnummer. p-45197 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
Artikelnummer. 10607771
Brand: Thermo Scientific Acros 424260250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt trihydrate
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Smeltepunkt 58.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Opløselighedsinformation Solubility in water: 762g/L (20 °C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
IUPAC navn natrium; acetat
Formel vægt 136.08
Procent renhed ≥99%
Grad ACS-reagens
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis