Få mere at vide
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
| pH | 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
| Smeltepunkt | 58.0°C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | CH3COONa·3H2O |
| Beilstein | 02, 96 |
| Fieser | 01,1024; 05,591 |
| Vis mere |