Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
| pH | 7,5 til 9,2 (5% soln. ved 25 °C) |
| Smeltepunkt | 58,0 °C |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Vis mere |