Få mere at vide
Acetic acid, sodium salt trihydrate, 99+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10423561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423561 1 kg Plastflaske 1kg
10607771 25 g Plastflaske 25g
13448578 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10423561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424260010
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3 , 6131-90-4
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt trihydrate
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 136.08
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Grad ACS-reagens
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk