Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalttrihydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10462791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10462791 1 kg Plastflaske 1kg
10206800 500 g Plastflaske 500g
10236750 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10462791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 DKK
    480.60 DKK / 1kg
    Spare 34.40 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3 , 6131-90-4
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natriumacetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt trihydrate
Navn note P.A.
pH 7,5 til 9,0 (5 % ved 20 °C)
Smeltepunkt 58,0 °C
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 762 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/19 ml alkohol
Formel vægt 136.08
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser