Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalttrihydrat, 99,5%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10236750
Brand: Thermo Scientific Acros 217110025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natriumacetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt trihydrate
Navn note p.a.
pH 7.5 to 9.0 (5 % at 20°C)
Smeltepunkt 58.0°C
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Opløselighedsinformation Solubility in water: 762g/L (20 °C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
Formel vægt 136.08
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Mængde 2.5 kg
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk