Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalttrihydrat, 99,5 %, til analyse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
| Navn note | P.A. |
| pH | 7,5 til 9,0 (5 % ved 20 °C) |
| Smeltepunkt | 58,0 °C |
| CAS min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Show More |