Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalt, 99+%, for molekylærbiologi, anhydr, DNAse, RNAse og protease fri
Artikelnummer. 10494445 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
missing translation for 'unitSize':
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
10494445 250 g 250g
10546941 1 kg 1kg
10034563 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10494445 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 327292500
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Add to basket
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Specifications
Absorbans (0,1 M i vand), (0,1 M i vand) ved 0 nm, 0,01 max. ved 260 nm, 0,01 maks. ved 280 nm
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt
Navn note Fri for anhydrus, DNAse, RNAse og protese
pH 7 til 9,2 (5% soln. ved 25 °C)
Smeltepunkt 324,0 °C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Mængde 250 g
Flammepunkt >250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 1% maks. (120 °C)
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3CO2Na
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
IUPAC navn natrium; acetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi