Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalt, 99%, for HPLC, vandfri
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13478608 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13478608 250 g Plastflaske 250g
13468608 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13478608 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 446882500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt
Smeltepunkt 324,0 °C
Flammepunkt >250 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CO2Na
Mængde 250 g
Merck Index 15,8709
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed 99%
Grad HPLC
Uopløseligt stof 0,005% maks