Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalt, 99%, for HPLC, vandfri
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13468608 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13468608 50 g Plastflaske 50g
13478608 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13468608 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 446880500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.00 DKK
    401.65 DKK / 50g
    Spare 70.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt
Smeltepunkt 324,0 °C
Flammepunkt >250 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CO2Na
Mængde 50 g
Merck Index 15,8709
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
IUPAC navn natrium; acetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed 99%
Grad HPLC
Uopløseligt stof 0,005% maks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.