Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalt, 99+%, ekstra ren, vandfri
Artikelnummer. 10497730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497730 1 kg Plastflaske 1kg
10001490 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10207503 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149610010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    708.97 DKK / 1kg
    Spare 51.03 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt
Navn note Vandfri
Smeltepunkt 324,0 °C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Flammepunkt >250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 1% maks.
Emballage Plastflaske
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren