Få mere at vide
Acetic acid, sodium salt, 99+%, extra pure, anhydrous
Artikelnummer. 10207503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
5kg
Artikelnummer. 10207503
Brand: Thermo Scientific Acros 149610050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt
Navn note Anhydrous
Smeltepunkt 324.0°C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Opløselighedsinformation Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC navn natriumacetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Mængde 5 kg
Flammepunkt >250°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Plast tromle
Fysisk form Fint krystallinsk pulver