Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalt, 99%, for biokemi, vandfri
Artikelnummer. 12347093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12347093 250 g Plastflaske 250g
12337093 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12347093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212662500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 DKK
    296.27 DKK / 250g
    Spare 19.73 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC navn natriumacetat
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Absorbans (c= 0,1 M, vand), (c= 0,1 M, vand) ved 0 nm, 0,01 max. ved 260 nm, 0,01 maks. ved 280 nm
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt
Smeltepunkt 324,0 °C
Mængde 250 g
Flammepunkt >250 °C
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3CO2Na
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
Formel vægt 82.03
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk