Få mere at vide
Eddikesyre, natriumsalt, 99+%, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 10522431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522431 1 kg Plastflaske 1kg
10656042 250 g Plastflaske 250g
10017252 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522431 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 220890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    783.59 DKK / 1kg
    Spare 56.41 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Molekylær formel C2H3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 82.03
MDL nummer MFCD00012459
InChI nøgle VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMIL [Na+].CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid, sodium salt
Navn note P.A.
pH 7,5 til 9,2 (5% sol ved 20 °C)
Smeltepunkt 324,0 °C
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Flammepunkt >250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 1% maks.
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3CO2Na
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
IUPAC navn natrium; acetat
Formel vægt 82.03
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser