Få mere at vide
Acetic acid, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15667660 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 15667660
Brand: Honeywell Research Chemicals A6283100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn acetic acid
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer UN2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus
Tæthed 1.049g/mL at 25°C
Mængde 100 mL
Eksplosionsgrænse 16% at 92°F, 4% at 59°F
Flammepunkt 40°C (104°F)
Tændingspunkt 800°F
Dampdensitet 2.07 (vs air)