Få mere at vide
Eddikesyre, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683920 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Plastflaske
Plastspand
Poly tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
200 L
30kg
5 L
60kg
Pakke med 4
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15683920 30 kg Plastspand 30kg
15643920 1 L Glasflaske 1 L
15633920 1 L Plastflaske 1 L
15663920 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15653920 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15613930 5 L Plastflaske 5 L
15643930 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
15633930 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15603930 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15693920 4 x 2.5 L Plastflaske Pakke med 4
15623930 60 kg Plastspand 60kg
15673920 200 L Poly tromme 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15683920 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3320930KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer UN2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60.05g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS/puriss. pa
Tæthed 1.049g/mL at 25°C
Mængde 30 kg
Eksplosionsgrænse 16% at 92°F, 4% at 59°F
Flammepunkt 40°C (104°F)
Tændingspunkt 800°F
Emballage Plastspand
Dampdensitet 2.07 (vs air)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.