Få mere at vide
Eddikesyre, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 %, Solstice
Artikelnummer. 15633930
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Plastspand
Poly tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
200 L
30kg
5 L
60kg
Pakke med 4
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15633930 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15643920 1 L Glasflaske 1 L
15633920 1 L Plastflaske 1 L
15663920 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15653920 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15613930 5 L Plastflaske 5 L
15643930 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15603930 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
15693920 4 x 2.5 L Plastflaske Pakke med 4
15683920 30 kg Plastspand 30kg
15623930 60 kg Plastspand 60kg
15673920 200 L Poly tromme 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15633930 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 332096X1L
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Smeltepunkt 16.2 °C (litteratur)
Kogepunkt 118 °C
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1,049 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 6 x 1 L
Flammepunkt 40 °C
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CO2H
FN nummer UN2789
Beilstein 506007
Formel vægt 60.05
Procent renhed >99.8%
Grad ACS Reagens/Reagens ISO/Reagens Ph. Eur.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.